Documentos clave
GF155
Sigma-Aldrich
Epidermal Growth Factor Protein, mouse
The Epidermal Growth Factor (EGF) is a polypeptide growth factor, which stimulates the proliferation of a wide range of epidermal & epithelial cells.
Sinónimos:
EGF
About This Item
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
Nombre del producto
Proteína factor de crecimiento epidérmico, ratón recombinante, The Epidermal Growth Factor (EGF) is a polypeptide growth factor, which stimulates the proliferation of a wide range of epidermal & epithelial cells.
Quality Level
assay
>98% (SDS-PAGE)
specific activity
≥6.6 x 106 U/mg
manufacturer/tradename
Chemicon®
impurities
<0.1 ng/μg Endotoxin (of EGF; 1EU/ug)
input
sample type epithelial cells
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
El factor de crecimiento epidérmico (EGF) es un factor de crecimiento polipeptídico que estimula la proliferación de una amplia variedad de células epidérmicas y epiteliales. El EGF recombinante murino es una proteína de 6,2 kDa que contiene 54 restos de aminoácidos.
Origen del producto: E.coli
Application
El factor de crecimiento epidérmico (EGF) es un factor de crecimiento polipeptídico que estimula la proliferación de una amplia variedad de células epidérmicas y epiteliales.
Para la mayoría de las aplicaciones in vitro, el FGF ejerce su actividad biológica en el intervalo de concentraciones de 0,5 a 25,0 ng/ml. Las células que responden son (lista parcial): Células mesoteliales epidérmicas.
Linkage
Sustituye a: GF123
Physical form
Liofilizado a partir de fosfato de sodio10 mM, esterilizado por filtración, pH 7,5, sin aditivos.
Storage and Stability
El EGF liofilizado, aunque estable a temperatura ambiente; se conserva mejor desecado a -20°C. Reconstituya en agua a una concentración de 0,1 - 1 mg/ml. Esta disolución puede diluirse en otras disoluciones tamponadas y conservarse a 4°C durante una semana o a -20°C para su uso futuro. El EGF reconstituido debe conservarse a -20°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de un año.
Analysis Note
Actividad específica: El EGF de ratón es completamente activo desde el punto de vista biológico en comparación con los patrones. La ED50, determinada por su actividad mitógena dependiente de la dosis en células BALB/c 3T3, es de ≤ 0,15 ng/ml
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Min-Yi Ou et al.
Development (Cambridge, England), 147(10) (2020-04-24)
Cortex development is controlled by temporal patterning of neural progenitor (NP) competence with sequential generation of deep and superficial layer neurons, but underlying mechanisms remain elusive. Here, we report a role for heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A3 (HNRNPA3) in regulating the
Tee Jong Huat et al.
International journal of molecular sciences, 16(5), 9693-9718 (2015-05-06)
Insulin-like growth factor 1 (IGF-1) enhances cellular proliferation and reduces apoptosis during the early differentiation of bone marrow derived mesenchymal stem cells (BMSCs) into neural progenitor-like cells (NPCs) in the presence of epidermal growth factor (EGF) and basic fibroblast growth