Documentos clave
FX0415
Supelco
Formaldehyde Solution
36%
Sinónimos:
Formaldehyde Solution, Formalin, Formaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CH2O
Peso molecular:
30.03
Código UNSPSC:
12352501
aplicaciones:
histology
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
liquid
concentración
≥36%
color
APHA: ≤10
temperatura de transición
flash point 60 °C
aplicaciones
histology
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Aplicación
36%
Fixative used in histopathology, either by itself or in various mixtures.
Nota de análisis
Acidity: To pass test
Assay: 36% min
Color (APHA): 10 max
Description: To pass test
Form: Clear liquid
Identification: To pass test
Solubility: To pass test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
60 °C - closed cup