Key Documents
FHLP02500
Millipore
Membrana de filtración de PTFE, tamaño de poro 0,45 μm
Fluoropore®, filter diam. 25 mm, hydrophobic
Sinónimos:
Membrana de filtración Fluoropore
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
PTFE membrane
plain filter
white filter
Quality Level
agency
in accordance with NIOSH 6011,6013
sterility
non-sterile
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Fluoropore®
Millipore
parameter
≥60 mL/min-cm2 flow rate (27.5 inHg, methanol)
0.5 L/min-cm2 air flow rate (Gurley)
100 °C max. temp. (Curling may occur at elevated temperatures)
filter diam.
25 mm
thickness
109 μm , (typical)
gravimetric extractables
≤0.5%
matrix
Fluoropore®
pore size
0.45 μm pore size
>60 % porosity
bubble point
≥0.63 bar, air with methanol at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: FHLP
Nuestra membrana Fluoropore® es una membrana hidrófoba de polímero politetrafluoroetileno (PTFE) unida a un soporte de polietileno de alta densidad para mejorar las características de manipulación del filtro en las aplicaciones normales. Las membranas Fluoropore proporcionan amplia compatibilidad química, elevados caudales y uniformidad. (Tenga en cuenta que las referencias del catálogo que contienen "FHUP" no están laminadas o están producidas sin refuerzo.)
Nuestra membrana Omnipore es una membrana de PTFE hidrófila que es compatible prácticamente con todos los disolventes, ácidos y disoluciones alcalinas.
Características y beneficios:
- Biológica y químicamente inertes
- La elevada porosidad produce caudales elevados
- Se dispone de variedades de PTFE hidrófobas e hidrófilas para la filtración de muestras acuosas u orgánicas
Aplicaciones:
- Membrana Fluoropore: Clarificación de ácidos, bases y disolventes; Control del aire; Filtración y ventilación de gases; Espectroscopia UV
- Membrana Omnipore: Filtración de disoluciones acuosas, clarificación de ácidos y de disoluciones alcalinas
Tipo de filtro: Filtro de pantalla
Application
  • Clarificación de ácidos, bases y disolventes
  • Filtración o ventilación de gases
  • Espectroscopia UV
  • Control de partículas
  • Filtración de fase móvil de HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Análisis de microplásticos
Legal Information
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany