Documentos clave
FHLC02500
Millipore
Membrana de filtración de LCR
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración de PTFE, tamaño de poro 0,45 μm
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
PTFE membrane (hydrophobic)
plain filter
white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
130 °C max. temp.
filter diam.
25 mm
thickness
140 μm , maximum
gravimetric extractables
0.5%
pore size
0.45 μm pore size
80 % porosity
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: FHLC
La membrana LCR es una membrana de PTFE hidrófila no soportada compatible con todos los disolventes habitualmente utilizados en HPLC. La membrana se somete a un proceso de tratamiento especial para eliminar cualquier extraíble residual, lo que garantiza que no añadirá nada a los disolventes de la HPLC y proporcionará resultados de análisis más claros.
Características ventajas:
•La membrana hidrófila puede emplearse para filtrar líquidos acuosos sin humectación previa
•La membrana ultralimpia no añadirá extraíbles a sus muestras ni disolventes
Aplicaciones:
Filtración de fase móvil para HPLC; ácidos clarificadores, bases y soluciones proteicas diluidas; aislamiento de ARN
Tipo de filtro: Filtro de membrana
Application
  • Filtración de fase móvil de HPLC
  • Clarificación de ácidos, bases y disoluciones proteicas diluidas
  • Aislamiento de ARN
  • Análisis de microplásticos