Documentos clave
EZCURVBAT
Millipore
Batería de ion litio
for use with EZ-Pak® Dispenser Curve
About This Item
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.79
manufacturer/tradename
EZ-Pak®
Quality Level
output
14.8 V
input
sample type cosmetics
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
application(s)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
compatibility
for use with EZ-Pak® Dispenser Curve
shipped in
ambient
General description
La batería de iones de litio es un accesorio añadido del dispensador EZ-Pak® . El dispensador EZ-Pak® Curve revoluciona la manipulación de filtros para el método de ensayo de filtración a través de membrana al combinar los beneficios de la dispensación a gran velocidad de membranas estériles, la operación sin contacto y la transferencia de membranas con una sola mano. La batería es una batería recargable de iones de litio de 14.8V para el funcionamiento eficiente del dispensador. Una batería de iones de litio completamente cargada puede contribuir a la dispensación de hasta 10 000 membranas.
Application
La batería de iones litio es un accesorio añadido del dispensador de membranas EZ-PAK® Curve utilizado en análisis microbiológicos generales de cerveza, agua embotellada, productos farmacéuticos, análisis medioambientales, biocarga y control del agua.
Legal Information
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class