Key Documents
CGW3M4S03
Millipore
Polysep II 1,0/0,2 µm nominal, Cartucho
pore size 1.0/0.2 μm, cartridge nominal length 4 in. (10 cm), Code M (2-118; O-rings)
Sinónimos:
Polysep II Cartridge Filter 4 in. 1.0/0.2 μm Code M
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
32031610
material
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene
polypropylene support (Spun bonded)
silicone seal
Quality Level
reg. compliance
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
product line
Polysep
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Polysep
parameter
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
technique(s)
prefiltration: suitable
L
4 in.
W
2.7 in.
cartridge nominal length
4 in. (10 cm)
diam.
7.1 cm (2.8 in.)
filtration area
0.19 m2
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤56 mg/cartridge
matrix
Polysep II
pore size
1.0/0.2 μm nominal pore size
1.0/0.2 μm pore size
input
sample type liquid
sample type groundwater
cartridge code
Code M (2-118; O-rings)
General description
Configuración del dispositivo: Cartucho
Features and Benefits
Presentación: Doble capa
Packaging
Bolsa doble de apertura fácil
Other Notes
Estos productos se han fabricado en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación de la FDA.
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: BioProcessing
  • Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o del grado de contaminación microbiana
  • Instrucciones de uso: Consulte la primera página de la Guía de inspección visual y la sección de introducción del resumen técnico de los ésteres mezclados de celulosa
  • Condiciones de almacenamiento: Consulte el resumen técnico de los ésteres mezclados de celulosa
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Preparation Note
Este producto se fabricó con una combinación de medios que cumple los criterios de filtro "no liberador de fibras" según lo definido en CFR 21 1210.3 (b) (6).
Método de esterilización
10 ciclos de 30 min en autoclave o de vapor in situ (SIP) a 121 °C
Protocolo de desinfección
30 min con agua caliente a 80 °C.
Analysis Note
Cumplirá los requisitos de la prueba de sustancias oxidables de la USP después de un lavado con ≥2 l de agua
Extraíbles gravimétricos: después de 24 horas en agua a temperatura ambiente controlada
Legal Information
Polysep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 2