Key Documents
CCYTMG-90K-PX13
Millipore
Panel de microesferas magnéticas de citocinas/quimiocinas caninas MILLIPLEX® - 13 analitos premezclados -Análisis múltiple para inmunología
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in mouse serum, plasma and cell culture samples.
Sinónimos:
canine interleukin immunoassay panel, luminex canine cytokine chemokine growth factor multiplex assay, luminex canine pro inflammatory anti inflammatory cytokine panel, millipore canine inflammation multiplex kit
About This Item
UNSPSC Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Quality Level
species reactivity
canine
manufacturer/tradename
Milliplex®
assay range
accuracy: 91-109%
sensitivity: 13.6 pg/mL
(IFN-γ)
sensitivity: 21.0 pg/mL
(MCP-1)
sensitivity: 21.7 pg/mL
(IL-8)
sensitivity: 3.2 pg/mL
(IP-10)
sensitivity: 3.5 pg/mL
(IL-2)
sensitivity: 3.7 pg/mL
(IL-6)
sensitivity: 5.3 pg/mL
(KC-like)
sensitivity: 5.8 pg/mL
(IL-18)
sensitivity: 6.1 pg/mL
(TNFα)
sensitivity: 7.5 pg/mL
(IL-7)
sensitivity: 8.5 pg/mL
(IL-10)
sensitivity: 9.0 pg/mL
(IL-15)
sensitivity: 9.2 pg/mL
(GM-CSF)
standard curve range: 12.2-50,000 pg/mL
(All analytes)
technique(s)
multiplexing: suitable
compatibility
configured for Premixed
detection method
fluorometric (Luminex xMAP)
shipped in
wet ice
General description
Además de estudiar la inflamación para la nutrición y la investigación de enfermedades caninas, los modelos animales caninos son importantes para la investigación biomédica humana y el desarrollo de medicamentos. Las citocinas y las quimiocinas son mediadores moleculares de la respuesta inmunitaria celular en la inflamación y la inmunidad. La cuantificación de citocinas y quimiocinas es esencial para comprender el sistema inmunitario, así como para investigar estados mórbidos como las enfermedades autoinmunitarias, las reacciones alérgicas, la septicemia y el cáncer.
El panel de citocinas caninas MILLIPLEX® es un kit 13-plexado que se utiliza para la cuantificación simultánea de cualquiera o todos los analitos siguientes en muestras de suero, plasma, lisado tisular/celular y sobrenadante de cultivo caninos: GM-CSF, IFNγ, KC-LIKE, IP-10, IL-2, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-15, Il-18, MCP-1 y TNF-a. Este kit utiliza un formato de 96 pocillos, contiene un combinación de patrones liofilizada, dos controles internos de calidad analítica y puede medir hasta 38 muestras por duplicado.
La plataforma Luminex® xMAP® utiliza un formato de inmunoanálisis con microesferas magnéticas para conseguir la velocidad y la sensibilidad ideales destinadas a cuantificar varios analitos simultáneamente, lo que mejora de manera notable la productividad al tiempo que conserva un valioso volumen de muestra.
Tipo de panel: Citocinas/quimiocinas
Specificity
Reactividad cruzada
La reactividad cruzada entre los anticuerpos y cualquiera de los otros analitos de este panel es indetectable o insignificante.
Application
  • Analitos: GM-CSF, IFNγ, IP-10, IL-2, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-15, IL-18, tipo KC, MCP-1 y TNF-α.
  • Tipo de muestra recomendado: Suero, plasma, sobrenadante de cultivo celular y lisados celulares o tisulares caninos
  • Dilución recomendada de la muestra: 25 μl de una dilución 1:3 de plasma o suero o 25 μl de sobrenadante de cultivo celular
  • Tiempo de ejecución del análisis: durante la noche (16-18 horas) a 2-8°C o 2 horas a temperatura ambiente (20-25 °C)
  • Categoría de investigación: Inflamación e inmunología
Packaging
Todo lo que necesita en un solo kit.
Storage and Stability
Almacenamiento recomendado para los componentes del kit es a 2 - 8°C.
Other Notes
Póngase en contacto con el servicio técnico para conocer la linealidad de la dilución.
Legal Information
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
target_organs
Respiratory Tract
Storage Class
Visite la Librería de documentos
Lauren Ruger et al.
IEEE transactions on bio-medical engineering, PP (2022-08-26)
Histotripsy is a non-invasive focused ultrasound therapy that uses controlled acoustic cavitation to mechanically disintegrate tissue. To date, there are no reports investigating histotripsy for the treatment of soft tissue sarcoma (STS). This study aimed to investigate the in vivo
Line-Alice Lecru et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 12(5) (2022-03-11)
Cutaneous cytokines and chemokines are involved in the pathogenesis of human and canine atopic dermatitis. The aim of the present study was to discriminate cytokine expression in the ear canals of atopic dogs with otitis, dogs with non-allergic inflammatory otitis
Vatinee Y Bunya et al.
Journal of ocular pharmacology and therapeutics : the official journal of the Association for Ocular Pharmacology and Therapeutics, 33(7), 519-524 (2017-06-27)
The aim of this study was to examine the tolerability of topical tocilizumab eyedrops in normal dogs and to assess whether this preparation alters tear film cytokine levels or conjunctival cytokine mRNA expression. Two percent tocilizumab eyedrops were administered to
Fabien Moog et al.
Veterinary sciences, 9(4) (2022-04-22)
Erythemato-ceruminous otitis externa (ECOE) is the most common type of otitis in dogs and is generally associated with bacterial and/or yeast infections. The performance of an ear cleaner was assessed over two weeks in canine ECOE, associated with a mild
Jennifer A Foltz et al.
Frontiers in immunology, 7, 521-521 (2016-12-10)
Canines spontaneously develop many cancers similar to humans - including osteosarcoma, leukemia, and lymphoma - offering the opportunity to study immune therapies in a genetically heterogeneous and immunocompetent environment. However, a lack of antibodies recognizing canine NK cell markers has