Key Documents
CCGL71TP1
Millipore
Cartucho Durapore® 0,22 µm cargado
pore size 0.22 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Sinónimos:
Charged Durapore Cartridge 10 in. 0.22 μm Code 7
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
material
PVDF
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Quality Level
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
product line
Durapore®
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Durapore®
parameter
≤10 mL/min air diffusion at 2.1 bar (30 psig) and 23 °C (in water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 135 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C (Reverse)
45 L/min flow rate at 1.2 bar (ΔP)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
technique(s)
sterile filtration: suitable
L
10 in.
W
2.7 in.
cartridge nominal length
10 in. (25 cm)
diam.
6.9 cm (2.7 in.)
filtration area
0.69 m2
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤20 mg/cartridge
matrix
Charged Durapore®
pore size
0.22 μm pore size
input
sample type liquid
bubble point
≥2760 mbar (40 psig), air with water at 23 °C
cartridge code
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
General description
Configuración del dispositivo: Cartucho
Packaging
Bolsa doble de apertura fácil
Other Notes
Estos productos se han fabricado en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación de la FDA.
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: BioProcessing
  • Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o de la contaminación microbiana
  • Instrucciones de uso: consulte las instrucciones de humectación de las unidades de filtración con membrana Durapore® en la guía del usuario
  • Condiciones de conservación: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Preparation Note
Este producto se fabricó con una membrana Durapore® que cumple los criterios de filtro "no liberador de fibras" según lo definido en CFR 21 1210.3 (b) (6).
Método de esterilización
10 ciclos de vapor in situ (SIP) de 30 min a 135 °C
Analysis Note
Cumplirá los requisitos de la prueba de sustancias oxidables de la USP después de un lavado con ≥500 ml de agua
Extraíbles gravimétricos: después de 24 horas en agua a temperatura ambiente controlada
Retención bacteriana
Se observó una capacidad de retención cuantitativa de las muestras de una concentración de provocación mínima de 1 x 10⁷ UFC/cm² de Brevundimonas diminuta utilizando la metodología ASTM® F838.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany