BI0223
Capping Reagent A THF/Acetic Anhydride (9/1)
Novabiochem®
Sinónimos:
DNA Reagent
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
Novabiochem®
Nivel de calidad
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
BI0223-0450 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0223-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Nota de análisis
Assay (tetrahydrofuran) (by density): 89.0-91.0% v/v
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Identity (IR-spectrum): Conforms
Water (H2O): 300ppm max
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1