555339
Cap Mix A
80% Tetrahydrofuran, 10% Acetic Anhydride, 10% Pyridine
About This Item
bp:
65 °C (lit.)
Productos recomendados
Nombre del producto
Cap Mix A, (80% Tetrahydrofuran, 10% Acetic Anhydride, 10% Pyridine),
impurezas
≤0.01% water
water
Nivel de calidad
bp
65 °C (lit.)
densidad
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?