AP501A
Goat Anti-Mouse IgM+IgG+IgA (H+L) Antibody, Alkaline Phosphatase, Species Adsorbed
Chemicon®, from goat
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
alkaline phosphatase conjugate
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1