Documentos clave
AP4009000
Millipore
Filtro de fibra de vidrio sin ligante
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración de fibra de vidrio, Tamaño de poro 0,7 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiales
glass fiber membrane
plain filter
white filter
Agency
suitable for EPA OTM-45
descripción
0.7 µm pore size, hydrophilic glass fiber, 90 mm diameter
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millipore
Parámetros
>300 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
550 °C max. temp.
diám. del filtro
90 mm
grosor
475 μm
tamaño de poro
0.7 μm pore size
90 % porosity
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Los filtros de fibra de vidrio sin resina aglutinante pueden soportar temperaturas de hasta 500 °C sin pérdida de su integridad estructural.
Aplicación
  • Sólidos suspendidos totales 2540D
  • Método 1311 de EPA para análisis TCLP
  • Determinación de materia suspendida volátil en aguas residuales y efluentes industriales
  • Ensayo de apilamiento para PFAS a través de OTM-45
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B Inhalation
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Artículos
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
Ver todo