ATTP04700
Membrana de filtración de policarbonato, tamaño de poro 0,8 μm
Isopore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración Isopore
About This Item
Productos recomendados
Materiales
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Isopore™
Millipore
Parámetros
125 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
140 °C max. temp.
4.08 L/min-cm2-psi air flow rate
~85 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Diámetro
47 mm
diám. del filtro
47 mm
grosor
25 μm
extraíbles gravimétricos
<1%
índice de refracción
n/D 1.6
Matriz
Isopore™
tamaño de poro
0.8 μm pore size
5-20 % porosity
punto de burbuja
≥1.17 bar, air with water at 23 °C
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Características y ventajas:
•La estructura de la membrana retiene las partículas en la superficie, simplificando el recuento y el análisis Las membranas Isopore no se tiñen, lo que produce una interferencia de fondo baja
•No higroscópicas, lo que permite un secado rápido y una reducción del tiempo de análisis de las muestras
•El material translúcido no requiere limpieza para microscopia de luz transmitida; también está disponible en variedad marrón
Aplicaciones:
Control del aire, microscopia epifluorescente, ensayos de quimiotaxis
Aplicación
- Microscopia óptica reflectante
- Análisis SEM
- Análisis gravimétrico
- Supervisión atmosférica
- Supervisión del amianto
- Análisis de microplásticos
- Agua de calidad para análisis de microplásticos
Precaución
Artículos
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.