Key Documents
AP192P
Sigma-Aldrich
Anticuerpo de burro anti-IgG de ratón, conjugado con HRP, especie adsorbida
Chemicon®, from donkey
Sinónimos:
Anti-Mouse antibody, Donkey anti-Mouse IgG
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
biological source
donkey
Quality Level
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Specificity
Específico para las cadenas pesadas y ligeras de la IgG de ratón.
Application
Categoría de investigación
Anticuerpos secundarios y de control
EIA y transferencias Western: 1:5 000-1:100 000.
Inmunohistoquímica: 1:500-1:5 000.
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
El anticuerpo de burro anti-IgG de ratón, conjugado con HRP, especies adsorbidas, es un anticuerpo de burro contra la IgG de ratón para utilizar en ELISA y WB.
Subcategoría de investigación
Anticuerpos secundarios adsorbidos para marcaje doble
Physical form
Liofilizada. Amortiguador = fosfato sódico 0,01 M, NaCl 0,15 M, pH 7,1 con 15 mg/ml de BSA.
RECONSTITUCIÓN:
Reconstituir con 500 μl de agua destilada estéril.
Purificado por inmunoafinidad e inmunosupresión
Storage and Stability
Conservar el producto liofilizado a 2–-8°C durante un máximo de 12 meses. Después de la reconstitución, el producto permanece estable durante varias semanas a 2–8°C como un líquido no diluido. Para un almacenamiento prolongado después de la reconstitución, añada un volumen igual de glicerol para obtener una concentración final de glicerol al 50 % y consérvelo a -20°C en alícuotas sin diluir durante un máximo de 12 meses. Tenga en cuenta que la concentración de proteínas (y sales amortiguadoras) disminuirá a la mitad de la original después de agregar el glicerol. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
AVISO:
El uso de azida sódica como conservante inhibirá sustancialmente la actividad enzimática de la HRP.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Dongmei Hu et al.
Biosensors, 3(3), 297-311 (2013-01-01)
Two label-free biosensor platforms, Resonance Waveguide Grating (RWG) and Surface Plasmon Resonance (SPR), were used to rank a large panel of anti-dengue virus NS1 antibodies. Dengue non-structural 1 (NS1) protein is an established serological marker for the early detection of
Hae-Young Park et al.
NPJ vaccines, 2, 31-31 (2017-12-22)
Targeting model antigens (Ags) to Clec9A on DC has been shown to induce, not only cytotoxic T cells, but also high levels of Ab. In fact, Ab responses against immunogenic Ag were effectively generated even in the absence of DC-activating
Decorin induces rapid secretion of thrombospondin-1 in basal breast carcinoma cells via inhibition of Ras homolog gene family, member A/Rho-associated coiled-coil containing protein kinase 1.
Neill, T; Jones, HR; Crane-Smith, Z; Owens, RT; Schaefer, L; Iozzo, RV
FEBS Journal null
The miR-199a/Brm/EGR1 axis is a determinant of anchorage-independent growth in epithelial tumor cell lines.
Kobayashi, K; Sakurai, K; Hiramatsu, H; Inada, K; Shiogama, K; Nakamura, S; Suemasa et al.
Scientific Reports null
Yunfei Ma et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 21(11), 2639-2649 (2011-04-07)
To characterize connexin36 (Cx36)-expressing neurons of the adult rat somatosensory cortex, we examined fluorescence signals for Cx36 messenger RNA (mRNA) in 3 nonoverlapping subpopulations of γ-aminobutyric acid (GABA)ergic interneurons, which showed immunoreactivity for 1) parvalbumin (PV); 2) somatostatin (SOM); and