Key Documents
AP136P
Sigma-Aldrich
Anticuerpo de cabra anti-IgG de rata, conjugado HRP
Chemicon®, from goat
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
biological source
goat
Quality Level
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
IgG de cabra anti-rata purificada por afinidad, conjugada con HRP.
Specificity
Específico para las cadenas pesadas y ligeras de la IgG de rata.
Application
Detección de IgG rata utilizando este anticuerpo de cabra anti-IgG de rata, conjugado con HRP validado para utilizar en ELISA, IH y WB.
Inmunohistoquímica:
puede utilizarse una dilución 1:500-1:5 000.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Quality
Evaluada sistemáticamente en el enzimoinmunoanálisis de absorción.
ELISA y transferencias Western:
puede utilizarse una dilución 1:5 000-1:100 000.
Physical form
Liofilizado. Tampón = fosfato sódico 0,01 M, NaCl 0,25 M, pH 7,6 con 15 mg/ml de BSA.
Reconstituya con 2 ml de agua destilada estéril.
Storage and Stability
Mantenga el producto liofilizado a 2-8°C durante un máximo de 12 meses.
Después de la reconstitución, el producto permanece estable durante varias semanas a 2-8°C como un líquido no diluido. Para un almacenamiento prolongado después de la reconstitución, añada un volumen igual de glicerol para obtener una concentración final de glicerol al 50 % y consérvelo a -20°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 12 meses. Tenga en cuenta que la concentración de proteínas (y sales amortiguadoras) disminuirá a la mitad del original después de agregar el glicerol. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
AVISO: El uso de azida sódica como conservante inhibirá sustancialmente la actividad enzimática de la HRP.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Counteraction of tetherin antiviral activity by two closely related SIVs differing by the presence of a Vpu gene.
Nikovics, K; Dazza, MC; Ekwalanga, M; Mammano, F; Clavel, F; Saragosti, S
Testing null
Mark A Csandl et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 44(6), 857-866 (2016-04-14)
Active efflux of both drugs and organic anion metabolites is mediated by the multidrug resistance proteins (MRPs). MRP1 (ABCC1), MRP2 (ABCC2), MRP3 (ABCC3), and MRP4 (ABCC4) have partially overlapping substrate specificities and all transport 17β-estradiol 17-(β-d-glucuronide) (E217βG). The cysteinyl leukotriene
Felix Wiedmann et al.
Molecular biology of the cell, 30(12), 1425-1436 (2019-04-11)
Two pore-domain potassium (K2P) channels mediate potassium background currents that stabilize the resting membrane potential and facilitate action potential repolarization. In the human heart, hK2P17.1 channels are predominantly expressed in the atria and Purkinje cells. Reduced atrial hK2P17.1 protein levels
Quan Chen et al.
Molecular medicine reports, 14(1), 202-208 (2016-05-14)
Ultraviolet (UV) radiation-induced immunosuppression leading to skin cancer has received increased attention in previous years. The present study aimed to investigate the immunoprotection offered by Anthelios sunscreen in a mouse model of Candida albicans‑induced delayed‑type hypersensitivity. Anthelios sunscreen was applied
Jing Zhu et al.
Scientific reports, 6, 28861-28861 (2016-06-29)
Ethoxyquin was recently identified as a neuroprotective compound against toxic neuropathies and efficacy was demonstrated against paclitaxel-induced neurotoxicity in vivo. In this study we examined the efficacy of ethoxyquin in preventing neurotoxicity of cisplatin in rodent models of chemotherapy-induced peripheral