Key Documents
AP128P
Sigma-Aldrich
Anticuerpo de cabra anti-IgM de ratón, cadena µ, conjugado con HRP
0.8-1.0 mg/mL, Chemicon®
Sinónimos:
Anti-Mouse IgM, Goat anti-Mouse IgM
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
biological source
goat
Quality Level
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
0.8-1.0 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Las IgM constituyen normalmente alrededor del 10 % de las inmunoglobulinas séricas. Los anticuerpos IgM sobresalen en las respuestas inmunitarias tempranas a la mayoría de los antígenos y predominan en ciertas respuestas de anticuerpos, como los anticuerpos de grupos sanguíneos ′naturales′. La IgM (con la IgD) es la principal inmunoglobulina expresada en la superficie de las células B. El gen para la región constante mu contiene cuatro dominios separados por cortos intrones.
Los anticuerpos anti-inmunoglobulina específicos de clase son útiles para la caracterización de las proliferaciones de células B malignas. Todas las leucemias, excepto las linfocíticas agudas, comparten Ig citoplásmicas o de superficie con una restricción isotópica, lo que sugiere la naturaleza monoclonal de la población celular. La mayoría de las leucemias linfocíticas crónicas, los linfomas no Hodgkin y el linfoma de Burkitt poseen IgM de superficie, mientras que los plasmocitos de la enfermedad de Waldenström tienen IgM intracitoplásmicas. Los otros isotipos se encuentran con menos frecuencia. Por otro lado, los mielomas múltiples son generalmente del tipo IgG o IgA.
Specificity
Según la inmunoelectroforesis, el anticuerpo reacciona con la porción de cadena pesada de la IgM. No se detectó reactividad con IgG ni proteínas séricas no inmunoglobulinas, pero se puede detectar reactividad cruzada con IgM de otras especies.
Application
Categoría de investigación
Anticuerpos secundarios y de control
Este anticuerpo de cabra anti-IgM de ratón, cadena μ, conjugado con HRP, está validado para utilizar en ELISA y WB para detectar la IgM de ratón.
Subcategoría de investigación
Anticuerpos secundarios específicos de fragmento
Physical form
Polvo liofilizado, producido a partir de líquido que contiene disolución salina tamponada con fosfato 0,01 M, cloruro sódico 0,25 M, suero bovino 15 mg/ml sin conservantes. Reconstituya en 2 ml de agua desionizada y centrifugue si no está transparente. Prepare una dilución de trabajo reciente para cada día.
Purificada por inmunoafinidad
Storage and Stability
Mantenga el producto liofilizado a 2-8°C durante un máximo de 12 meses. Después de la reconstitución, el producto permanece estable durante varias semanas a 2-8°C como un líquido no diluido. Para un almacenamiento prolongado después de la reconstitución, añada un volumen igual de glicerol para obtener una concentración final de glicerol al 50 % y consérvelo a -20°C en alícuotas sin diluir durante un máximo de 12 meses. Tenga en cuenta que la concentración de proteínas (y sales amortiguadoras) disminuirá a la mitad de la original después de agregar el glicerol. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Hina Singh et al.
Brain, behavior, and immunity, 118, 1-21 (2024-02-16)
Human immunodeficiency virus-1 (HIV-1) infects the central nervous system (CNS) and causes HIV-associated neurocognitive disorders (HAND) in about half of the population living with the virus despite combination anti-retroviral therapy (cART). HIV-1 activates the innate immune system, including the production
Vaccinia Virus Strain MVA Expressing a Prefusion-Stabilized SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein Induces Robust Protection and Prevents Brain Infection in Mouse and Hamster Models.
Lorenzo, et al.
Vaccines, 11 (2023)
Andrea Largo-de la Torre et al.
Frontiers in immunology, 13, 1021556-1021556 (2022-11-08)
Livestock animals, such as swine, are an important source of Toxoplasma gondii in the human population. Currently, there is limited knowledge regarding the potential influence that the T. gondii genotype might exert on establishing infection in swine. Herein, we investigated
Sanjay Rathod et al.
Frontiers in immunology, 15, 1392099-1392099 (2024-04-30)
Asparaginase (ASNase) is a crucial part of acute leukemia treatment, but immune responses to the agent can reduce its effectiveness and increase the risk of relapse. Currently, no reliable and validated biomarker predicts ASNase-induced hypersensitivity reactions during therapy. We aimed
Ana B Sanchez et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 60(1), 168-179 (2015-10-21)
HIV-1 infection frequently causes HIV-associated neurocognitive disorders (HAND) despite combination antiretroviral therapy (cART). Evidence is accumulating that components of cART can themselves be neurotoxic upon long-term exposure. In addition, abuse of psychostimulants, such as methamphetamine, seems to aggravate HAND and