AP120P
Goat Anti-Human IgA Antibody, IgG, and IgM, HRP conjugate
Chemicon®, from goat
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
peroxidase conjugate
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Western blots: 1:5,000-1:200,000.
Immunohistochemistry: 1:500-1:5,000.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3