Documentos clave
AP1142
Sigma-Aldrich
Anti-SPINK1 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinónimos:
Anti-Serine protease inhibitor Kazal type 1, Anti-Serine Peptidase Inhibitor Kazal Type 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
liquid
no contiene
preservative
reactividad de especies
mouse, human
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SPINK1(6690)
Descripción general
Purified rabbit polyclonal antibody. Recognizes the ~18 kDa SPINK1 protein.
Recognizes the ~18 kDa SPINK1 protein in mouse kidney tissue.
This Anti-SPINK1 Rabbit pAb is validated for use in Immunoblotting for the detection of SPINK1.
Inmunógeno
Full-length, human SPINK1 (aa 1-79)
human
Aplicación
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Advertencia
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Forma física
In PBS, pH 7.2.
Reconstitución
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Nota de análisis
Negative Control
293T cells
Positive Control
Mouse kidney tissue
Otras notas
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable