Key Documents
AP108P
Sigma-Aldrich
Anticuerpo de cabra anti-IgG de cobaya, conjugado con HRP
Chemicon®, from goat
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
biological source
goat
Quality Level
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
guinea pig
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
La inmunoglobulina G (IgG) es el tipo de anticuerpo más común en el suero humano. Existen cuatro isotipos IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4. La IgG es producida por las células B. La estructura de la IgG contiene cuatro cadenas polipeptídicas, que incluyen dos cadenas pesadas idénticas (H) y dos cadenas λ ligeras (L) idénticas. Estas cadenas están interconectadas por enlaces disulfuro.
Application
El anticuerpo de cabra anti-IgG de cobaya conjugado con HRP se ha utilizado en el análisis de inmunotransferencia y en el enzimoinmunoanálisis de adsorción (ELISA) (1:2000).
Biochem/physiol Actions
La inmunoglobulina G (IgG) inicia la vía clásica del sistema del complemento. Neutraliza las partículas víricas y las toxinas. La IgG desempeña un papel esencial en la citotoxicidad mediada por células dependiente de anticuerpos (ADCC). La IgG materna se transfiere al feto a través de la placenta y es crucial para proteger a los recién nacidos contra las enfermedades infecciosas. Los niveles de IgG en pacientes infectados por el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV)-2 pueden utilizarse como una posible estrategia para evaluar la gravedad y el pronóstico de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19).
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Identification of GOLPH3 Partners in Drosophila Unveils Potential Novel Roles in Tumorigenesis and Neural Disorders
Sechi S, et al.
Cells, 10, 2336-2336 (2021)
T Hesari et al.
Archives of Razi Institute, 77(2), 739-745 (2022-10-27)
Immunization has been considered a successful global health program that saves many persons' lives each year. The vaccines reduce the risk of getting the disease by building immunity in the body. Therefore, the constant availability of essential vaccines is an
Juan David Olivares-Hernández et al.
Neural plasticity, 2021, 9990166-9990166 (2021-09-28)
As a classical growth promoter and metabolic regulator, growth hormone (GH) is involved in development of the central nervous system (CNS). This hormone might also act as a neurotrophin, since GH is able to induce neuroprotection, neurite growth, and synaptogenesis
Moon Young Lee et al.
PloS one, 12(2), e0171262-e0171262 (2017-02-06)
Serum response factor (SRF) transcriptionally regulates expression of contractile genes in smooth muscle cells (SMC). Lack or decrease of SRF is directly linked to a phenotypic change of SMC, leading to hypomotility of smooth muscle in the gastrointestinal (GI) tract.
Raffael Nachbagauer et al.
Nature immunology, 18(4), 464-473 (2017-02-14)
Infection with influenza virus induces antibodies to the viral surface glycoproteins hemagglutinin and neuraminidase, and these responses can be broadly protective. To assess the breadth and magnitude of antibody responses, we sequentially infected mice, guinea pigs and ferrets with divergent