ABN1734
Anti-SNAT2
from rabbit
Sinónimos:
Sodium-coupled neutral amino acid transporter 2, Amino acid transporter A2, Solute carrier family 38 member 2, System A amino acid transporter 2, System A transporter 1, System N amino acid transporter 2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
unpurified
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
rat
envase
antibody small pack of 25 μL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... Slc38A2(29642)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected SNAT2 in Immunocytochemistry applications (Grewal, S., et. al. (2009). J Biol Chem. 284(17):11224-36).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SNAT2 in Western Blotting applications (Yao, D., et. al. (2000). J Biol Chem. 275(30):22790-7; Melone, M., et. al. (2006). Neuroscience. 140(1):281-92; Grewal, S., et. al. (2009). J Biol Chem. 284(17):11224-36).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected SNAT2 in Immunohistochemistry applications (Melone, M., et. al. (2006). Neuroscience. 140(1):281-92).
Neuroscience
Calidad
Immunofluorescence Analysis: A 1:150 dilution of this antibody detected SNAT2 in rat brain tissue sections.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1