Key Documents
AB1558
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-receptor D2 de dopamina
serum, Chemicon®
Sinónimos:
Anti-D2DR, Anti-D2R
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Drd2(24318)
Specificity
Reconoce el receptor D2 de la dopamina (D2R). Reconoce las formas nativa y desnaturalizada del D2R (bandas de 110, 68 y 47 kDa mediante inmunotransferencia Western usando control positivo estriatal de rata (Número de referencia AG282)). AB1558 inhibe la unión de [3H]YM-09152-2, un conocido antagonista del D2R y (125)I-NAP, un fotoligando. Inhibe la unión de [3H]YM-09152-2 y PPHT-fluoresceína (un agonista del D2R) y reacciona con la banda de 110 kDa del D2R en fibroblastos transfectados con ADNc del D2R de rata. AG284 está disponible para experimentos de bloqueo; AG284 no se recomienda como control positivo para inmunoelectrotransferencias.
Immunogen
Secuencia peptídica amino-terminal (aa 24-34) cerca o en el dominio de unión al ligando de rata D2R (1,2).
El inmunógeno tiene un 100 % de homología con los receptores D2R ratón, un 90 % con los humanos y de bovinos y un 72 % con los caninos. Un anticuerpo frente a la misma secuencia ha demostrado reactividad con humanos, langostas, calamares y cangrejos.
Application
Inmunohistoquímica: Cortes fijados con PFA al 4 % congelados, 1:200, incubación 24 horas a temperatura ambiente, detección de DAB. {Tillerson, JL et al. (2006) Behavioural Brain Res. 172:97-105.
Inmunocitoquímica: células 10-15′ fijadas con PFA al 4 %, permeabilizadas con 0,2-0,3 % Triton X-100, 1:100, o/N 4C para fluorescencia {Sun, W et al (2005) Stem Cells 23(7):931-945, http://stemcells.alphamedpress.org/cgi/content/full/23/7/931}.
Inmunotransferencia Western: 1:1 000-1:5 000 (técnica de quimioluminiscencia) Puede ser necesaria una mayor concentración de anticuerpos cuando se utilizan muestras poco concentradas o leche en diluyentes del anticuerpo. Puede ser necesario cargar 100-200 μg de membranas estriatales u otras membranas tisulares purificadas para visualizar las bandas del DR2. Se ha demostrado que el anticuerpo reconoce las bandas del DR2 tanto nativo como desnaturalizado.
ELISA: 1:10 000-1:50 000 [1 μg/ml del péptido D2R (Nº de referencia AG284)/pocillo]
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-receptor de la dopamina D2 es un anticuerpo contra el receptor de la dopamina D2 para utilizar en ELISA, IC, IH y WB.
Subcategoría de investigación
Neurotransmisores y receptores
Target description
110, 68 y 47 kDa
Physical form
Antisuero de conejo. Líquido que contiene azida sódica al 0,05 %.
Sin purificar
Storage and Stability
Mantener durante 1 año a -20°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Cerebro
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Alexandre Morin et al.
Frontiers in behavioral neuroscience, 15, 770374-770374 (2022-01-22)
Global cerebral ischemia (GCI) in rats has been shown to promote exploration of anxiogenic zones of the Elevated-Plus Maze (EPM) and Open Field Test (OFT). This study investigated changes in impulsive choice and/or defensive responses as possible contributors of heightened
Violeta-Maria Caragea et al.
Brain structure & function, 229(3), 609-637 (2023-08-24)
The dopaminergic (DA) system regulates both motor function, and learning and memory. The cerebellum supports motor control and the acquisition of procedural memories, including goal-directed behavior, and is subjected to DA control. Its fastigial nucleus (FN) controls and interprets body
K E Borgmann-Winter et al.
Neuroscience, 158(2), 642-653 (2008-11-11)
The olfactory epithelium constitutes the sole source of regenerating neural cells that can be obtained from a living human. As such, primary cultures derived from human olfactory epithelial biopsies can be utilized to study neurobiological characteristics of individuals under different
Hui Leng et al.
Neurogastroenterology and motility : the official journal of the European Gastrointestinal Motility Society, 31(9), e13655-e13655 (2019-06-07)
Oxytocin (OT) plays an important role in regulating gastric function. How OT regulates stress-induced gastric ulcers is not understood. We investigated OT's protective role in stress-induced gastric ulcers, with a focus on OT's interaction with the ventral tegmental area (VTA)
Andrea L Johnstone et al.
Molecular and cellular neurosciences, 50(2), 125-135 (2012-05-09)
Injury to the central nervous system (CNS) can result in lifelong loss of function due in part to the regenerative failure of CNS neurons. Inhibitory proteins derived from myelin and the astroglial scar are major barriers for the successful regeneration