Key Documents
ABN161-I
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-pan neurexina-1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Neurexin-1, Neurexin-1-alpha, Neurexin I-alpha
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Nrxn1(18189)
General description
La neurexina-1 (UniProt Q9CS84; también conocida como neurexina I-alfa, neurexina-1-alfa) está codificada por el gen Nrxn1 (también conocido como Kiaa0578) (ID del gen 18189) en especies murinas. La neurexina (NRXN) es una proteína transmembranaria presináptica de un solo paso que contribuye a la unión de las neuronas en la sinapsis. Las neurexinas intervienen en la comunicación a través de las sinapsis y las redes neuronales especificando la función sináptica. Mutaciones en los genes que codifican las neurexinas están implicadas en el autismo, la esquizofrenia y la dependencia de la nicotina. Las neurexinas se clasifican en dos tipos, las α-NRXN y las β-NRXN. Las α-NRXN son más grandes y tienen secuencias extracelulares amino-terminales diferentes que las β-NRXN. βLas β-NRXN actúan como receptores de la neuroligina y se ha encontrado que desempeñan un papel en la angiogénesis.
Specificity
Se prevé que reaccione con todas las isoformas empalmadas de neurexina-1-alfa y neurexina-1-beta de ratón, humana y de rata, ya que este anticuerpo policlonal se dirige a la secuencia citoplásmica C-terminal que no se ve afectada por empalmes alternativos (Missler, M., y Südhof, T.C. (1998). Trends Genet. 14(1):20-26). También es probable que se produzcan reactividades cruzadas con las isoformas alfa y beta de la neurexina-2 y la neurexina-3, aunque la secuencia C-terminal no está conservada al 100 % entre la neurexina-1, la neurexina-2 y la neurexina-3.
Immunogen
Epítopo: Cerca del C-terminal.
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a una secuencia de dominio citoplásmico cerca del C-terminal de la neurexina-1 de ratón.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:1 000 de un lote representativo detectó la neurexina-1 en cortes de corteza cerebral de ratón, rata y humana.
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-pan neurexina-1 detecta el nivel de pan neurexina-1 y se ha publicado y validado para utilizar en Western Blotting, inmunohistoquímica (parafina).
Subcategoría de investigación
Neurociencia del desarrollo
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia western en lisado de tejido cerebro de ratón.
Análisis mediante inmunotransferencia western: 0,2 µg/ml de este anticuerpo detectó la neurexina-1 en 10 µg de lisado de tejido cerebral de ratón.
Target description
~170/55/40 kDa observados. Variable en función de las isoformas presentes en las muestras problema.
Linkage
Sustituye a: ABN161
Physical form
Anticuerpo policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Elizabeth Ann Roundhill et al.
Cellular oncology (Dordrecht), 44(5), 1065-1085 (2021-08-18)
The development of biomarkers and molecularly targeted therapies for patients with Ewing sarcoma (ES) in order to minimise morbidity and improve outcome is urgently needed. Here, we set out to isolate and characterise patient-derived ES primary cell cultures and daughter
Sebnem Ece Eksi et al.
Nature communications, 12(1), 7292-7292 (2021-12-17)
Identifying precise molecular subtypes attributable to specific stages of localized prostate cancer has proven difficult due to high levels of heterogeneity. Bulk assays represent a population-average, which mask the heterogeneity that exists at the single-cell level. In this work, we
Ralda Nehme et al.
Nature communications, 13(1), 3690-3690 (2022-06-28)
It is unclear how the 22q11.2 deletion predisposes to psychiatric disease. To study this, we generated induced pluripotent stem cells from deletion carriers and controls and utilized CRISPR/Cas9 to introduce the heterozygous deletion into a control cell line. Here, we
Alessandra Sclip et al.
Nature communications, 14(1), 4976-4976 (2023-08-18)
Synaptic adhesion molecules (SAMs) shape the structural and functional properties of synapses and thereby control the information processing power of neural circuits. SAMs are broadly expressed in the brain, suggesting that they may instruct synapse formation and specification via a
Nicolas Chofflet et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 17, 1371145-1371145 (2024-04-04)
The prevailing model behind synapse development and specificity is that a multitude of adhesion molecules engage in transsynaptic interactions to induce pre- and postsynaptic assembly. How these extracellular interactions translate into intracellular signal transduction for synaptic assembly remains unclear. Here