20-265
Ditiotreitol, 1M
Sinónimos:
1,4-dimercapto-2,3-butanediol, Esputolisina, Reactivo de Cleland
About This Item
Productos recomendados
Application
El ditiotreitol 1 M puede utilizarse como reductor en el tampón de carga en la electroforesis en gel de dodecilsulfato de sodio-poliacrilamida (SDS-PAGE). También puede utilizarse como reactivo en la esterilización de la saliva.
Biochem/physiol Actions
El ditiotreitol (DTT), también conocido como reactivo de Cleland, es un reductor que contiene dos grupos tiol funcionales. Sirve como reactivo protector de los grupos tiol en estudios de química de proteínas. El TDT se utiliza en la síntesis química de péptidos para reducir los enlaces disulfuro en diversos sustratos como el glutatión, las proteínas y otras macromoléculas. También se utiliza como mucolítico durante el procesamiento del esputo.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Los clientes también vieron
Viruses, 12(12) (2020-12-11)
Although polyethylene glycol (PEG) application is the most widely used method in removing nonstructural proteins (NSPs) for foot-and-mouth disease (FMD) vaccine production, some NSPs remaining in the antigen could elicit antibodies against these proteins after repeated vaccinations in livestock. Therefore
A Novel Dental Caries Model Replacing, Refining, and Reducing Animal Sacrifice
Applied Sciences, 11(15), 7141-7141 (2021)
Thorax, 57(8), 667-671 (2002-08-01)
Sputum analysis is used increasingly to assess airway inflammation in patients with chronic obstructive pulmonary disease, including those with chronic bronchitis and bronchiectasis. However, it is not known whether dithiothreitol (DTT), a reducing mucolytic agent regularly used to homogenise sputum
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 99, 1022-1032 (2018-01-09)
Cholestasis is a disorder characterized by impaired bile flow and accumulation of cytotoxic bile acids in the liver. On the other hand, oxidative stress and its deleterious consequences seem to have a significant role in cholestasis-induced organ injury. Hence, antioxidants
Journal of inorganic biochemistry, 84(1-2), 77-88 (2001-05-02)
D,L-Dithiothreitol (DTT), known also as Cleland reagent, is a thiol group protectant, used commonly in peptide and protein chemistry. Therefore, it is often added at high concentrations in preparations of proteins relevant to heavy metal biochemistry. The coordination of five