ABN1347M
Anti-Glutathione S-transferase A5 (GSTA5)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
EC:2.5.1.18, GST class-alpha member 5, Glutathione S-transferase A5-5, Glutathione S-transferase alpha 5
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
monkey (based on 100% sequence homology)
envase
antibody small pack of 25 μL
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GSTA5(221357)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Glutathione S-transferase A5 (GSTA5) in human liver tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable