AB9890
Anticuerpo anti-AGE (productos finales de glucosilación avanzada)
serum, Chemicon®
About This Item
Productos recomendados
biological source
goat
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Categorías relacionadas
Specificity
AGE (productos finales de la glucación avanzada)
Immunogen
Proteína modificada con glucoaldehído.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Neurociencia
El anticuerpo anti-AGE (productos finales de la glucación avanzada) detecta la concentración de AGE (productos finales de la glucación avanzada) y se ha publicado y validado para utilizar en ELISA y WB.
Inmunotransferencia Western: ≥1:2 000 en proteínas AGE-modificadas.
ELISA: ≥ 1:4 000 contra BSA modificado con glucoaldehído.
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
ELISA: ≥ 1:4 000 contra BSA modificado con glucoaldehído.
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Enfermedades neurodegenerativas
Estrés oxidativo
Enfermedades neurodegenerativas
Estrés oxidativo
Physical form
Antisuero de cabra. Líquido con AZIDA SÓDICA al 0,1 %.
Suero
Storage and Stability
Conservar a -20°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 12 meses después de la fecha de recepción. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Saudi journal of biological sciences, 28(1), 813-824 (2021-01-12)
Current pre-clinical evidences of Centella focus on its pharmacological effects on normal wound healing but there are limited studies on the bioactivity of Centella in cellular dysfunction associated with diabetic wounds. Hence we planned to examine the potential of Centella
ACS pharmacology & translational science, 6(2), 253-269 (2023-02-18)
Advanced glycation end-products (AGEs) form when glucose reacts non-enzymatically with proteins, leading to abnormal protein function, oxidative stress, and inflammation. AGEs are associated with aging and age-related diseases; their formation is aggravated during diabetes. Therefore, drugs preventing AGE formation can
Frontiers in medicine, 5, 16-16 (2018-02-21)
Transfusion of fresh frozen plasma (FFP) helps in maintaining the coagulation parameters in patients with acquired multiple coagulation factor deficiencies and severe bleeding. However, along with coagulation factors and procoagulant extracellular vesicles (EVs), numerous bioactive and probably donor-related factors (metabolites
Oncotarget, 12(11), 1083-1099 (2021-06-05)
Alzheimer's disease is a type of dementia denoted by progressive neuronal death due to the accumulation of proteinaceous aggregates of Tau. Post-translational modifications like hyperphosphorylation, truncation, glycation, etc. play a pivotal role in Tau pathogenesis. Glycation of Tau aids in
Brain : a journal of neurology, 140(5), 1399-1419 (2017-04-12)
α-Synuclein misfolding and aggregation is a hallmark in Parkinson's disease and in several other neurodegenerative diseases known as synucleinopathies. The toxic properties of α-synuclein are conserved from yeast to man, but the precise underpinnings of the cellular pathologies associated are