Key Documents
AB5188
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-canal de potasio Kv3.1b
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
Anti-EPM7, Anti-KV3.1, Anti-KV4, Anti-NGK2
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Kcnc1(16502)
Specificity
Reconoce una proteína Kv3.1b de longitud completa. No experimenta reacción cruzada con otros antígenos del canal de potasio probados hasta la fecha.
Immunogen
Péptido purificado de Kv3.1b de rata (aminoácidos 567-585) (Accession P25122).
Application
Este anticuerpo anti-canal de potasio Kv3.1b está validado para ser utilizado en IH, IP y WB para la detección del canal de potasio Kv3.1b.
Inmunotransferencia Western: 1:200 utilizando ECL en membranas cerebrales de rata.
Inmunohistoquímica en cortes cerebrales de rata.
Inmunoprecipitación
Las diluciones deben hacerse utilizando una proteína transportadora como BSA (1-3%)
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
PROTOCOLO PARA INMUNOHISTOQUÍMICA
Sacrificio y procesamiento de tejidos:
Las ratas se anestesian profundamente con pentobarbital sódico (Pental). El cerebro se fija por perfusión transcardial, primero con 50 ml de disolución salina tamponada con fosfato (PBS 0,02 M, pH 7,4) que contiene heparina (5 U/ml), luego con 220 ml de paraformaldehído al 4% enfríado en hielo PBS 0,1 M, pH 7,5 que contiene un 4 % de sacarosa. El cerebro se corta en bloques coronales y se fija por inmersión en el mismo fijador, refrigerado, durante 1-2 horas. Los bloqueos de cerebro se transfieren a sacarosa al 10 % en PBS 0,1 M y se corta en un criostato en el plazo de 3 días. Los cortes de cerebro, de 30 μm de grosor, se dejan flotar en PBS 0,1 M y luego se conservan en un tampón de crioconservación a -20°C. El tampón de crioconservación contiene un 40 % de etilenglicol y polivinilpirrolidona al 1 % en tampón de acetato de potasio 0,1M, pH 6,5.
Procedimiento de tinción:
1. Los cortes flotantes se enjuagan en PBS 0,02 M, 2x 5 minutos.
2. La actividad peroxidasa endógena se apaga por incubación con peróxido de hidrógeno al 0,2 % en tampón de fosfato 0.1 M pH 7,3 que contiene Tritón X-100 al 0,2 % durante 25 minutos a temperatura ambiente.
3. Los cortes se enjuagan en PBS 0,02 M, 2x 5 minutos.
4. Los cortes se incuban con el antisuero primario en un medio que contenga Tritón X-100 al 0,3 %, Tween 20 al 0,05 %, suero de burro sano (NDS) al 4%, durante 1 hora a temperatura ambiente y luego refrigerado durante la noche.
5. Los cortes se enjuagan en PBS 0,02 M, 2x 5 minutos.
Los cortes se incuban con anticuerpo de burro anti-conejo biotinilado (de Chemicon USA, número de referencia AP182B) diluido 1:400 en PBS 0,02 M, que contiene Triton X-100 al 0,3 %, Tween 20 al 0,05 % y NDS al 4 %, durante 1 hora a temperatura ambiente y luego refrigerados durante la noche.
1. Los cortes se enjuagan en PBS 0,02 M que contiene NDS al 4 %, 2x 5 minutos.
2. Los cortes se incuban con extravidina-peroxidasa (nº de ref. Sigma E2886) diluida 1:100 en PBS 0,02 M, durante 45 minutos a temperatura ambiente.
3. Los cortes enjuagan en PBS 0,02 M, 3x 5 minutos.
Desarrollo del color:
1. Los cortes se incuban con una disolución de diaminobencidina a la concentración del 0,0125 % y que contiene sulfato de níquel y amonio al 0,05 % durante 10 minutos a temperatura ambiente.
2. Los cortes se transfieren a la misma disolución DAB pero con peróxido de hidrógeno añadido a una concentración final del 0,0015 %. El usuario final deberá ajustar la duración de la incubación.
3. Los cortes se enjuagan en PBS 0,02 M, 4x 10 minutos.
4. Los cortes se montan en portaobjetos de vidrio (gelatinizados o recubiertos con cualquier otro tipo de material adhesivo) y se dejan secar.
5. Los cortes se deshidratan en series ascendentes de concentraciones de etanol (70%, 90%, 100%, 5 minutos en cada una), se deslipidan en xileno (10 minutos) y se cubren los portaobjetos en Permount (o cualquier otro adhesivo diluido de xileno).
Analysis Note
Control
ANTÍGENO DE CONTROL: gratis con el anticuerpo se incluyen 40 μg de antígeno de control (polvo liofilizado en disolución salina tamponada con fosfato, pH 7,4, que contiene sacarosa al 5 % y azida sódica al 0,025 %). La disolución de reserva del antígeno puede prepararse utilizando 200 μl de agua desionizada estéril. Para el control negativo, preincube 1 μg de péptido con 1 μg de anticuerpo durante una hora a temperatura ambiente. El usuario final debe determinar las concentraciones óptimas.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
David Soares et al.
The Journal of comparative neurology, 525(9), 2164-2174 (2017-02-19)
There are substantial differences across species in the organization and function of the motor pathways. These differences extend to basic electrophysiological properties. Thus, in rat motor cortex, pyramidal cells have long duration action potentials, while in the macaque, some pyramidal
Hui Hong et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 12, 175-175 (2018-07-13)
In the auditory system, tonotopy is the spatial arrangement of where sounds of different frequencies are processed. Defined by the organization of neurons and their inputs, tonotopy emphasizes distinctions in neuronal structure and function across topographic gradients and is a
Dean O Smith et al.
PloS one, 3(2), e1604-e1604 (2008-02-14)
Because of the importance of voltage-activated K(+) channels during embryonic development and in cell proliferation, we present here the first description of these channels in E15 rat embryonic neural progenitor cells derived from the subventricular zone (SVZ). Activation, inactivation, and