Documentos clave
MAB2011
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-mucina MUC5AC, clon CLH2
clone CLH2, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Gastric Mucin
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
CLH2, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MUC5AC(4586)
Descripción general
Mucina-5AC (UniProt: P98088; también conocida como MUC5-AC, mucina gástrica, glucoproteína principal de las vías respiratorias 1, mucina-5 subtipo traqueobronquial AC, mucina traqueobronquial 1. TBM) está codificada por el gen MUC5AC (también conocido como MUC5) (ID del gen: 4586) en humanos. La MUC5-AC es una glucoproteína formadora de gel de los epitelios gástrico y respiratorio que protege la mucosa de infecciones y daños químicos al unirse a los microorganismos y las partículas inhalados que posteriormente son eliminados por el sistema mucociliar. Se sintetiza con un péptido señal (aa 1-27), que más tarde se escinde para producir la forma madura (aa 28-5654). La MUC5-AC experimenta C-O- y N-glucosilación. La O-glucosilación se produce en la segunda y la última treonina de las repeticiones en tándem ricas en treonina/serina TTPSPVPTTSTTSA. La C-manosilación en los subdominios ricos en cisteína puede ser necesaria para el plegado adecuado de estas regiones y para la exportación desde el retículo endoplásmico durante la biosíntesis. En sus N- y C-terminales hay dominios más grandes y complejos que son ricos en cisteína e intervienen en la formación de los polímeros de mucina. Estos dominios contienen secuencias, entre ellas los dominios D1, D2, D”y D3 en el N-terminal y los dominios D4, C y CK en el C-terminal. La MUC5-AC está sobreexpresada en varios carcinomas. (Ref.: Pothuraju, R., et al. (2020). Mol. Cancer, 19: Article 37; Perez-Vilar, J., et al. (2004). Glycobiology. 14(4); 325-337).
Especificidad
El anticuerpo MAB2011 es específico de la repetición en tándem MUC5AC de la mucina humana. Sin reactividad cruzada con otros péptidos de MUC2, 3, 6 o 7.
Se ha detectado inmunorreactividad del MAB2011 en los siguientes tejidos epiteliales humanos sanos: bronquios, cuello uterino, estómago y vesícula biliar. El patrón de tinción predominante en los tejidos sanos es perinuclear. Se ha observado reactividad de anticuerpos en las células foveolares y mucopépticas del cuello de la mucosa gástrica normal. Se ha observado con frecuencia expresión de MUC5AC en carcinomas gástricos y se puede utilizar como marcador de diferenciación gástrica.
El anticuerpo CLH2 exhibe una reactividad débil con un frotis de alto peso molecular característico de la mucina procedente de un extracto de mucina nativa de mucosa gástrica sana y de carcinoma gástrico difuso.
El anticuerpo se generó mediante la inmunización de ratones con un péptido sintético de repetición en tándem. El anticuerpo reconoce la secuencia TTSTTSAP dentro de la repetición en tándem de MUC5AC (1). Además reconoce la MUC5AC glucosilada, así como la no glucosilada.
Inmunógeno
Dirigido contra un péptido sintético de la repetición en tándem MUC5AC.
Aplicación
Categoría de investigación
Apoptosis y cáncer
El anticuerpo anti-mucina MUC5AC, clon CLH2, detecta el nivel de mucina MUC5AC y se ha publicado y validado para utilizar en ELISA, IP, WB, IC, IH(P).
Inmunoelectrotransferencia (western blot): el clon CLH2 exhibe una reactividad débil con un frotis de alto peso molecular característico de la mucina procedente de un extracto de mucina nativa de mucosa gástrica sana y de carcinoma difuso gástrico. La dilución típica es 1:100.
Inmunocitoquímica
Inmunohistoquímica. Eficaz en cortes congelados e incluidos en parafina a una dilución 1:1000-1:2000.
ELISA
Inmunoprecipitación
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Marcadores tumorales
Forma física
Inmunoglobulina purificada. Líquida a 1 mg/ml en tampón fosfato 0,02 M, cloruro sódico 0,25 M, azida sódica al 0,1 %, pH 7,6.
Presentación: Purificada
Almacenamiento y estabilidad
Mantener refrigerado a 2-8°C en alícuotas sin diluir durante un máximo de 12 meses.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Rui-Hong Du et al.
Virchows Archiv : an international journal of pathology, 467(6), 657-665 (2015-10-04)
Secretory immunoglobulin A (SIgA) reaches the airway lumen by local transcytosis across airway epithelial cells or with tracheobronchial submucosal gland secretions. In chronic obstructive pulmonary disease (COPD), deficiency of SIgA on the airway surface has been reported. However, reduction of
Mucin glycosylation is altered by pro-inflammatory signaling in pancreatic-cancer cells.
Wu, YM; Nowack, DD; Omenn, GS; Haab, BB
Journal of Proteome Research null
Sara Chiblak et al.
Scientific reports, 6, 29455-29455 (2016-07-07)
Mutational activation of K-Ras is an initiating event of pancreatic ductal adenocarcinomas (PDAC) that may develop either from pancreatic intraepithelial neoplasia (PanIN) or intraductal papillary mucinous neoplasms (IPMN). Cyclooxygenase-2 (COX-2)-derived prostaglandin E2 (PGE2) is causally related to pancreatic carcinogenesis. Here
Julia R Davies et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 842, 27-47 (2012-01-20)
Secreted and transmembrane mucins are important components of innate defence at the body's mucosal surfaces. The secreted mucins are large, polymeric glycoproteins, which are largely responsible for the gel-like properties of mucus secretions. The cell-tethered mucins, however, are monomeric but
Sandra L Leibel et al.
Current protocols in stem cell biology, 54(1), e118-e118 (2020-07-09)
The normal development of the pulmonary system is critical to transitioning from placental-dependent fetal life to alveolar-dependent newborn life. Human lung development and disease have been difficult to study due to the lack of an in vitro model system containing