Key Documents
AB3242
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-PGC-1
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
Peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha, Ligand effect modulator 6, PGC-1-alpha, PPAR-gamma coactivator 1-alpha, PPARGC-1-alpha
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
PGC-1 es un factor de transcripción que determina si los preadipocitos se diferenciarán en células de grasa parda o blanca. Interactúa con PPARgamma para promover la expresión de un casete génico que define el fenotipo adipocito pardo.
Specificity
El bloqueo del péptido inmunógeno antes de la inmunotransferencia Western abolió por completo la detección de la banda diana por parte de este anticuerpo policlonal de conejo.
Immunogen
Epítopo: C-terminal
Péptido sintético de los aminoácidos 777-797 (C-terminal) de la PGC-1 de ratón.
Application
Análisis ELISA: Se utilizó una dilución 1:75 000 de un lote anterior en ELISA.
Análisis inmunocitoquímico: Se utilizó una dilución 1:3 000 de un lote anterior en inmunocitoquímica.
Análisis inmunofluorescente: Lotes representativos detectaron PGC-1α en cortes congelados de tejido muscular de ratón y rata (Gouspillou, G., et al. (2013). Longev. Healthspan. 2(1):13; Matsuura, T., et al. (2007). J. Orthop. Res. 25(11):1534-1540).
Análisis mediante inmunohistoquímica: Un lote representativo detectó PGC-1α en cortes del prosencéfalo de ratón en flotación libre (Tallaksen-Greene, S.J., et al (2014). J Neurosci. 34(47):15658-15668).
Análisis mediante inmunoprecipitación: Lotes representativos causaron inmunoprecipitación de PGC-1α de hígado, músculo esquelético y lisados de tejido adiposo pardo de ratón (Boutant, M., et al. (2016). Cell Rep. 14(9):2068-2075; Park, R.D., et al. (2014). J. Exerc. Nutrition Biochem. 18(1):1-7; Kim, J.S., et al. (2014). J. Exerc. Nutrition Biochem. 18(3):259-266; Philip, A., et al. (2011). J. Biol. Chem. 286(35):30561-30570).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: Lotes representativos detectaron PGC-1α similares en tejido muscular esquelético humano, de ratón y de rata, así como en preparaciones nucleares y mitocondriales de tejido adiposo pardo de rata (Suwa, M., et al (2015). J. Sports Sci. Med. 14(3):548-555; Lee, I., et al. (2015). Front. Pharmacol. 6:43; Vincent, G., et al. (2015). Front Physiol. 6:51; Lombardi, A., et al. (2015). PLoS One. 10(2):e0116498; Gouspillou, G., et al. (2014). FASEB J. 28(4):1621-1633; Saleem, A., et al. (2014). Am. J. Physiol. Cell Physiol. 306(3):C241-249).
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-PGC-1 es un anticuerpo policlonal de conejo para la detección de PGC-1, también conocido como coactivador de PPARgamma 1-alfa, y se ha validado en ELISA, inmunocitoquímica, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica, inmunoprecipitación e inmunoelectrotransferencia (Western blotting).
Subcategoría de investigación
Factores de transcripción
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en extractos BAT de ratón.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: Una dilución 1:1 000 de este anticuerpo detectó la PGC-1 recombinante de ratón, así como la PGC-1 endógena en 15 µg de extracto nuclear y lisado de células enteras de tejido adiposo pardo (BAT) de ratón. El bloqueo del péptido inmunógeno bloqueó por completo la detección de la banda diana.
Target description
~100 kDa observados. 91,03/89,64/91,71/77,14 kDa (isoforma humana 1/B4/L-PGG-1alfa), 90,59 kDa (isoforma de ratón B5 1; PGC-1a1), 90,62 kDa (rata) calculados.
Physical form
Anticuerpo policlonal de conejo purificado en disolución tampón que contiene PBS 20 mM con azida sódica al 0,1 %.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -70ºC desde la fecha de recepción en alícuotas no diluidas. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Analysis Note
Control
Preparación nuclear de BAT
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Jong-Kook Lee et al.
Scientific reports, 5, 16364-16364 (2015-11-07)
Obesity is often associated with irregular dietary habits and reduced physical activity. Regular exercise induces a metabolic response that includes increased expression of various cytokines, signaling proteins and hormones, and reduced adipocyte size. In this study, mice performed a swimming
High fat diet induced developmental defects in the mouse: oocyte meiotic aneuploidy and fetal growth retardation/brain defects.
Luzzo, KM; Wang, Q; Purcell, SH; Chi, M; Jimenez, PT; Grindler, N; Schedl, T; Moley, KH
Testing null
Exercise training improves plantar flexor muscle function in mdx mice.
Baltgalvis, KA; Call, JA; Cochrane, GD; Laker, RC; Yan, Z; Lowe, DA
Med Sci Sports Exerc. null
Jonathan M Memme et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 310(11), C1024-C1036 (2016-04-29)
The mitochondrial and endoplasmic reticulum unfolded protein responses (UPR(mt) and UPR(ER)) are important for cellular homeostasis during stimulus-induced increases in protein synthesis. Exercise triggers the synthesis of mitochondrial proteins, regulated in part by peroxisome proliferator activator receptor-γ coactivator 1α (PGC-1α).
Role of peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha (PGC-1?) in denervation-induced atrophy in aged muscle: facts and hypotheses.
Gouspillou, G; Picard, M; Godin, R; Burelle, Y; Hepple, RT
Longevity & healthspan null