Key Documents
AB1598P
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-transportador de monoamina vesicular 2
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
VMAT2
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC18A2(6571)
Specificity
Reconoce el transportador vesicular de monoaminas 2 (VMAT2). Un anticuerpo sintetizado frente al péptido C-terminal de VMAT2 detectó una banda mayor de ~55 kDa en sobrenadantes posnucleares de CHO transfectadas con VMAT2 y no en las células naturales (Peter et al. 1995; Nirenberg et al. 1995). También se detectaron algunas otras bandas, tanto de mayor peso molecular como de menor, que no se vieron afectadas por la inclusión de inhibidores de proteasas. Bandas de mayor peso molecular podrían representar la VMAT2 glucosilada (Peter et al. 1995; Nirenberg et al. 1995, Liu et al. 1994). La VMAT2 ha sido localizada en células cromafines suprarrenales, células ganglionares simpáticas, células enterocromafinoides del estómago y en el SNC (Peter et al. 1995; Nirenberg et al. 1995; Nirenberg et al. 1996). Puede reconocer la forma humana debido al 92 % de homología entre la VMAT2 de rata y la humana.
Immunogen
Una secuencia peptídica C-terminal de 13 aminoácidos de VMAT2 de rata (Liu et al. 1992). Se prevé que este péptido sea citoplásmico.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-transportador vesicular de monoaminas 2 es un anticuerpo contra el transportador vesicular de monoaminas 2 para utilizar en ELISA, IH y WB.
Inmunotransferencia Western: 1-10 μg/ml (técnica de quimioluminiscencia)
Inmunohistoquímica: 1-20 μg/ml en cortes fijados en paraformaldehído.
ELISA: 0,5-1,0 μg/ml [1 μg/ml del péptido VMAT1 (Nº de referencia AG251)/pocillo]
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Canales iónicos y transportadores
Target description
55 kDa
Physical form
Líquido en PBS con BSA al 0,1 %.
Purificada por inmunoafinidad
Storage and Stability
Mantener durante 1 año a -20°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Lisado cerebral de rata
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Ioannis Kourtesis et al.
ASN neuro, 7(5) (2015-10-31)
The spontaneously hypertensive rat (SHR) replicates many clinically relevant features of human essential hypertension and also exhibits behavioral symptoms of attention-deficit/hyperactivity disorder and dementia. The SHR phenotype is highly complex and cannot be explained by a single genetic or physiological
Rodolfo Gonzalez et al.
Cell transplantation, 24(4), 681-690 (2015-04-04)
Recent studies indicate that human pluripotent stem cell (PSC)-based therapies hold great promise in Parkinson's disease (PD). Clinical studies have shown that grafted fetal neural tissue can achieve considerable biochemical and clinical improvements in PD. However, the source of fetal
Distribution of vesicular monoamine transporter 2 protein in human brain: implications for brain imaging studies.
Tong, J; Boileau, I; Furukawa, Y; Chang, LJ; Wilson, AA; Houle, S; Kish, SJ
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism null
Jeffery C Sobieraj et al.
Brain structure & function, 221(1), 261-276 (2014-10-03)
Exercise (physical activity) has been proposed as a treatment for drug addiction. In rodents, voluntary wheel running reduces cocaine and nicotine seeking during extinction, and reinstatement of cocaine seeking triggered by drug-cues. The purpose of this study was to examine
Francesco Della Valle et al.
Stem cell reports, 14(1), 60-74 (2020-01-07)
In mammals, LINE-1 (L1) retrotransposons constitute between 15% and 20% of the genome. Although only a few copies have retained the ability to retrotranspose, evidence in brain and differentiating pluripotent cells indicates that L1 retrotransposition occurs and creates mosaics in