Merck
Todas las fotos(4)
Key Documents
AB15810
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-receptor de la sustancia P
Chemicon®, from guinea pig
Sinónimos:
Substance-P receptor, Neurokinin-1 receptor, NK-1 receptor, NK-1R, SPR, Tachykinin receptor 1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
guinea pig
Quality Level
antibody form
unpurified
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TACR1(6869)
General description
El receptor de la sustancia-P (UniProt P14600; también conocido como receptor de neurocinina-1, receptor NK-1, NK-1R, SPR, receptor de taquicinina 1) está codificado por el gen Tacr1 (también conocido como Nk1r, Tac1r) (ID del gen 24807) en especies de rata. NK-1, NK-2 y NK-3 son receptores que median las actividades biológicas de las taquicininas, como la sustancia P (SP), la neurocinina A (NKA), la neurocinina B (NKB), la ranacinina, la kassinina, el neuropéptido gamma y la eledoisina, ampliamente distribuidos en los sistemas nervioso central y periférico. La SP muestra la mayor afinidad por el NK-1R (receptor de la sustancia-P) y ejerce sus actividades biológicas a través de dicho receptor, que son adicción, depresión, inflamación crónica y progresión del cáncer. También se ha comunicado la participación del NK-1R en la pancreatitis aguda por mediación de la inflamación neurógena. Tras la estimulación por la SP, el NK-1R interactúa con múltiples proteínas G, incluidas las Gαs, G q/11, Gαi/o, G 12, Gααy Gα13, generando segundos mensajeros y activando moléculas efectoras en etapas posteriores. Después de unirse al NK-1R, la SP induce una internalización dependiente de clatrina del complejo receptor-ligando; a continuación se degrada la SP y el receptor se recicla a la superficie celular. El NK-1R es una GPCR 7-transmembrana (32-54, 65-86, 107-128, 149-169, 195-219, 249-270, 284-308) que tiene el extremo N-terminal (a.a. 1-31) en el lado extracelular y el extremo C-terminal (a.a. 309-407) en el lado citoplásmico. Existe una segunda isoforma del NK-1R humano empalmada alternativamente que carece del dominio citoplásmico C-terminal (con ausencia de los a.a. 312-407). La forma de longitud completa mejora el crecimiento de las células cancerosas y estimula la producción de citocinas, lo que provoca el aumento de la forma truncada. La forma truncada interviene en la malignidad y es más abundante en las células epiteliales del colon de pacientes con cáncer asociado a colitis. En las células cancerosas, el receptor NK-1 se encuentra principalmente en la membrana plasmática y en el citoplasma, y ocasionalmente también en el núcleo.
Specificity
Este antisuero policlonal de la cobaya se dirige a la secuencia del extremo C-terminal del receptor de la sustancia P. En la isoforma empalmada 2 humana no existe la región diana.
Immunogen
Epítopo: C-terminal
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a la secuencia C-terminal del receptor de la sustancia P de rata.
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): una dilución 1:1.000 de un lote representativo detectó el receptor de la sustancia-P en 10 µg de lisado de tejido cerebral humano.
Análisis inmunohistoquímico: una dilución 1:500 de un lote representativo detectó el receptor de la sustancia-P en cortes de tejido cerebral de rata.
Categoría de investigación
Neurociencia
Este anticuerpo policlonal de cobaya anti-receptor de la sustancia P, Nº de ref. AB15810, detecta los niveles del receptor de sustancia P, y ha sido publicado y validado para utilizar en inmunohistoquímica y Western Blotting.
Subcategoría de investigación
Sinapsis y biología sináptica
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de tejido cerebral de rata.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): una dilución 1:5000 de un lote representativo detectó el receptor de la sustancia-P en 10 µg de lisado de tejido cerebral de rata.
Target description
~ 58/54 kDa observados. El tamaño de la banda diana parece mayor que los pesos moleculares calculados de 46,25 kDa (humano), 46,32 kDa (ratón) y 46,37 kDa de rata debido a la glucosilación. En algunos lisados pueden observarse bandas no caracterizadas.
Physical form
Presentación: Sin purificar
Sin purificar.
Suero con anticuerpo policlonal de cobaya con azida sódica al 0,05 %.
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Control
Lisado de tejido cerebral rata
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Amelia J Christensen et al.
Cell reports, 17(6), 1699-1710 (2016-11-03)
Spinal dorsal horn circuits receive, process, and transmit somatosensory information. To understand how specific components of these circuits contribute to behavior, it is critical to be able to directly modulate their activity in unanesthetized in vivo conditions. Here, we develop experimental
Congrui Fu et al.
The Journal of physiology, 595(14), 4973-4989 (2017-05-11)
Central hypercapnic hypoventilation is highly prevalent in children suffering from congenital central hypoventilation syndrome (CCHS). Mutations of the gene for paired-like homeobox 2b (Phox2b) are aetiologically associated with CCHS and Phox2b is present in central components of respiratory chemoreflex, such
VEGF signaling mediates bladder neuroplasticity and inflammation in response to BCG.
Saban, MR; Davis, CA; Avelino, A; Cruz, F; Maier, J; Bjorling, DE; Sferra, TJ; Hurst, RE; Saban, R
BMC Physiology null
Till Manzke et al.
The Journal of clinical investigation, 120(11), 4118-4128 (2010-10-28)
Rhythmic breathing movements originate from a dispersed neuronal network in the medulla and pons. Here, we demonstrate that rhythmic activity of this respiratory network is affected by the phosphorylation status of the inhibitory glycine receptor α3 subtype (GlyRα3), which controls
Ruyi Huang et al.
The Journal of physiology, 600(12), 2973-2999 (2022-06-01)
Opioid overdose suppresses brainstem respiratory circuits, causes apnoea and may result in death. Epidural electrical stimulation (EES) at the cervical spinal cord facilitated motor activity in rodents and humans, and we hypothesized that EES of the cervical spinal cord could