Key Documents
AB5060
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-receptor de la sustancia P, dolor
serum, Chemicon®
Sinónimos:
NK-1 Receptor
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, guinea pig, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TAC1(6863)
General description
La sustancia P es un neuropéptido de la familia de la taquicinina que funciona como neurotransmisor y neuromodulador. En el SNC, la sustancia P está involucrada en la regulación del estado de ánimo, la ansiedad, el sueño, la saciedad, el refuerzo, el ritmo respiratorio y el procesamiento del dolor. En la nocicepción, el neuropéptido se libera en las sinapsis locales de la médula espinal. Investigaciones recientes han demostrado ahora que la sustancia P está potencialmente involucrada en la diferenciación de las células endoteliales, así como en diversos roles en la respuesta neuroinflamatoria. El receptor endógeno de la sustancia P es el receptor de la neurocinina 1 (receptor NK1), que pertenece a la subfamilia del receptor de taquicinina de los GPCR.
Specificity
Específico para el receptor de la sustancia P (NK-1).
Immunogen
Epítopo: C-terminal
Péptido sintético que corresponde a una secuencia de 23 aminoácidos (385-407) del COOH terminal del receptor de la sustancia P (NK-1) de rata .
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-receptor de la sustancia P, dolor, detecta la concentración del receptor de la sustancia P y se ha publicado y validado para utilizar en IF, IH y WB.
Inmunohistoquímica:
se utilizó un lote anterior a una dilución de 1:100 a 1:1 000.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (Western Blot):
un lote anterior se utilizó a una dilución 1:500.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Neuroinflamación y dolor
Quality
Evaluada sistemáticamente mediante transferencia Western en lisados de membrana de cerebro de ratón.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia:
una dilución 1:500 de este anticuerpo detectó el NK-1R en 10 μg de lisados membranales de cerebro de ratón.
Target description
35 kDa
Linkage
Sustituye a: AB5800
Physical form
Sin purificar
Suero policlonal de conejo sin conservantes.
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20ºC desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado membranal de cerebro, médula espinal
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Terminal field and firing selectivity of cholecystokinin-expressing interneurons in the hippocampal CA3 area.
Lasztoczi, B; Tukker, JJ; Somogyi, P; Klausberger, T
The Journal of Neuroscience null
Yanyan Zhang et al.
International journal of oral science, 11(3), 24-24 (2019-09-11)
Inflammatory orofacial pain, in which substance P (SP) plays an important role, is closely related to the cross-talk between trigeminal ganglion (TG) neurons and satellite glial cells (SGCs). SGC activation is emerging as the key mechanism underlying inflammatory pain through
L Sosulina et al.
Journal of neurophysiology, 114(4), 2500-2508 (2015-09-04)
Substance P (SP) is implicated in stress regulation and affective and anxiety-related behavior. Particularly high expression has been found in the main output region of the amygdala complex, the central amygdala (CE). Here we investigated the cellular mechanisms of SP
Amie Severino et al.
Pain, 159(8), 1607-1620 (2018-04-21)
The latent sensitization model of chronic pain reveals that recovery from some types of long-term hyperalgesia is an altered state in which nociceptive sensitization persists but is suppressed by the ongoing activity of analgesic receptors such as μ-opioid receptors (MORs).
Marco Bocchio et al.
eNeuro, 3(5) (2016-11-09)
Unraveling the roles of distinct neuron types is a fundamental challenge to understanding brain function in health and disease. In the amygdala, a brain structure regulating emotional behavior, the diversity of GABAergic neurons has been only partially explored. We report