Documentos clave
AB153-I
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-oro antifluorescente
from rabbit
Sinónimos:
Marcador fluorescente
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies (predicha por homología)
all
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
El oro fluorescente (hidroxistilbamidina), más conocido como Fluorogold, ha sido un marcador fluorescente muy popular para marcar retrógradamente las neuronas de proyección. El AB153 reacciona también con la aminostilbamidina bastante bien en tejidos fijados con PFA al 4 % y congelados.
Especificidad
Este anticuerpo reaccionará con cualquier tipo de muestra tratada con oro fluorescente.
Inmunógeno
Oro fluorescente conjugado con KLH.
Aplicación
Análisis mediante inmunohistoquímica: un lote representativo de un laboratorio independiente detectó neuronas tratadas con oro fluorescente en tejidos de la corteza frontal de rata (Chang, H. T., et al. (1990). J Neurosci Methods. 35(1):31-37.).
El anticuerpo anti-oro fluorescente es un anticuerpo policlonal de conejo muy específico, dirigido a Fluoro-Gold, y se ha probado en IHC (parafina).
Calidad
Evaluada por inmunohistoquímica en tejidos de corteza cerebral de rata fijados, tratados con oro fluorescente y congelados.
Análisis mediante inmunohistoquímica: Una dilución 1:10 000 de este anticuerpo detectó oro fluorescente en tejidos fijos de la corteza cerebral de rata fijados, congelados y tratados con oro fluorescente.
Forma física
Presentación: Purificada
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Sofia Meyer Zu Reckendorf et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 42(12), 2474-2491 (2022-02-13)
In postmitotic neurons, several tumor suppressor genes (TSGs), including p53, Rb, and PTEN, modulate the axon regeneration success after injury. Particularly, PTEN inhibition is a key driver of successful CNS axon regeneration after optic nerve or spinal cord injury. In
Charles Raver et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 40(17), 3424-3442 (2020-03-29)
The parabrachial (PB) complex mediates both ascending nociceptive signaling and descending pain modulatory information in the affective/emotional pain pathway. We have recently reported that chronic pain is associated with amplified activity of PB neurons in a rat model of neuropathic
James M Conner et al.
Science (New York, N.Y.), 374(6565), 316-323 (2021-10-15)
Although dexterity relies on the constant transmission of sensory information, unchecked feedback can be disruptive. Yet how somatosensory feedback from the hands is regulated and whether this modulation influences movement remain unclear. We found that mouse tactile afferents recruit neurons
Patrick Lüningschrör et al.
Cell reports, 30(10), 3506-3519 (2020-03-12)
Genetic variations in TMEM106B, coding for a lysosomal membrane protein, affect frontotemporal lobar degeneration (FTLD) in GRN- (coding for progranulin) and C9orf72-expansion carriers and might play a role in aging. To determine the physiological function of TMEM106B, we generated TMEM106B-deficient
Alexander A Nevue et al.
Frontiers in neuroanatomy, 9, 168-168 (2016-02-03)
The response of sensory neurons to stimuli can be modulated by a variety of factors including attention, emotion, behavioral context, and disorders involving neuromodulatory systems. For example, patients with Parkinson's disease (PD) have disordered speech processing, suggesting that dopamine alters