8.51222
Oxyma Pure B
Novabiochem®
Sinónimos:
Oxyma Pure B
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
185.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Coupling Reactions
mp
137-142 °C
densidad
1.6 g/cm3
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C6H7N3O4/c1-8-4(10)3(7-13)5(11)9(2)6(8)12/h13H,1-2H3
Clave InChI
BVSCIXRAKUKIET-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Auxilliary nucleophile for peptide coupling which reduces enantiomerization.
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Nota de análisis
Color (visual): white to beige
Appearance of substance (visual): powder
Purity (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Appearance of substance (visual): powder
Purity (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable