Documentos clave
8.43899
Sigma-Aldrich
Sodium molybdate dihydrate
for synthesis
Sinónimos:
Sodium molybdate dihydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
MoNa2O4 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
241.95
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-551-7
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
form
crystals
potency
4233 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
9-10 (20 °C, 840 g/L in H2O)
mp
687 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubility
840 g/L
density
2.71 g/cm3 at 22 °C (for the dihydrate)
bulk density
1000‑1400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mo](=O)(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
InChI
1S/Mo.2Na.4O/q;2*+1;;;2*-1
InChI key
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1