8.41566
Benzyl phenyl sulfide
for synthesis
Sinónimos:
Benzyl phenyl sulfide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H12S
Número de CAS:
Peso molecular:
200.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352113
Número índice de la CE:
212-612-7
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
powder
mp
40-44 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
S(Cc2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C13H12S/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
Clave InChI
LKMCJXXOBRCATQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 39 °C
Melting range (upper value): ≤ 41 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 39 °C
Melting range (upper value): ≤ 41 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup