8.22321
Phosphorus tribromide
for synthesis
Sinónimos:
Phosphorus tribromide, Phosphorus(III) bromide
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
2.9 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/589 1.6945
bp
173-175 °C/1013 hPa
mp
-40 °C
densidad
2.85 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
P(Br)(Br)Br
InChI
1S/Br3P/c1-4(2)3
Clave InChI
IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): clear to light turbid
Density (d 20 °C/ 4 °C): 2.870 - 2.890
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable