Documentos clave
8.21026
Sigma-Aldrich
Phosphoryl bromide
for synthesis
Sinónimos:
Phosphoryl bromide, Phosphorus oxide tribromide, Phosphorus oxybromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Br3OP
Número de CAS:
Peso molecular:
286.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352307
Número índice de la CE:
232-177-7
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Formulario
crystals
bp
192 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
55 °C
densidad
2.82 g/cm3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[P](=O)(Br)(Br)Br
InChI
1S/Br3OP/c1-5(2,3)4
Clave InChI
UXCDUFKZSUBXGM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 48 °C
Melting range (upper value): ≤ 56 °C
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3