Documentos clave
8.22185
Sigma-Aldrich
TWEEN® 40
for synthesis
Sinónimos:
Polyoxyethylene sorbitan monopalmitate
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
liquid
potencia
>38400 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
>100 °C
temperatura de transición
flash point >149 °C
densidad
1.09 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O1C(C(C(C1)OCCO)OCCO)C(OCCO)COCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Clave InChI
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Hydroxyl value: 89 - 105
Saponification value: 41 - 52
Acid value: ≤ 3
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.080 - 1.095
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Información legal
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable