Documentos clave
8.20975
Sigma-Aldrich
Fenotiacina
for synthesis
Sinónimos:
Fenotiacina
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H9NS
Número de CAS:
Peso molecular:
199.27
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
202-196-5
NACRES:
NA.22
assay:
≥97.0% (HPLC)
bp:
381 °C/1011 hPa
vapor pressure:
0.0000647 Pa ( 20 °C)
vapor pressure
0.0000647 Pa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥97.0% (HPLC)
form
solid
autoignition temp.
470 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6 (20 °C, 10 g/L in H2O, aqueous suspension)
bp
381 °C/1011 hPa
mp
182-185 °C
solubility
0.127 mg/L
density
1.296 g/cm3 at 20 °C
bulk density
650 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S1c2c(cccc2)Nc3c1cccc3
InChI
1S/C12H9NS/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12(10)14-11/h1-8,13H
InChI key
WJFKNYWRSNBZNX-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Estudios estructurales, eléctricos, ópticos y DFT de estructuras D–ο–A basadas en la fenotiazina para aplicaciones de células solares sensibles a los colorantes: el estudio se centra en la utilidad de la fenotiazina en las células solares sensibles a colorantes, haciendo hincapié en sus propiedades donantes de electrones (KS Dhivya, C Senthilkumar, K Karthika, 2024).
Analysis Note
Valoración (HPLC, % de área): ≥ 97,0 % (a/a)
Intervalo de fusión (valor menor): ≥ 183 °C
Intervalo de fusión (valor superior): ≤ 187 °C
Identidad (IR): pasa la prueba
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Blood
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c