425346
10-Methylphenothiazine
98%
Sinónimos:
10-Methyl-10H -phenothiazine, N -Methylphenothiazine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
99-101 °C (lit.)
cadena SMILES
CN1c2ccccc2Sc3ccccc13
InChI
1S/C13H11NS/c1-14-10-6-2-4-8-12(10)15-13-9-5-3-7-11(13)14/h2-9H,1H3
Clave InChI
QXBUYALKJGBACG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)