Documentos clave
8.20664
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2-butanone
for synthesis
Sinónimos:
3-Hydroxy-2-butanone, Acetyl methyl carbinol, Acetoin
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH(OH)COCH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
176.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
147-148 °C/1013 hPa
mp
20 °C (Above 20°C conversion of dimer to monomer 15°C)
temperatura de transición
flash point 45 °C
densidad
1.012 g/cm3 at 20 °C
cadena SMILES
OC(C)C(=O)C
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(5)4(2)6/h3,5H,1-2H3
Clave InChI
ROWKJAVDOGWPAT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
113.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
45 °C