8.20610
Glyoxal
(40% solution in water) for synthesis
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
20.2 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
temp. de autoignición
285 °C
potencia
2000-5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
2-3 (20 °C in H2O)
bp
104 °C/1013 hPa
mp
-14 °C
densidad
1.27 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
Aplicación
- HFIP-Mediated Multicomponent Reactions: Research demonstrates the use of HFIP (Hexafluoroisopropanol) in synthesizing pyrazole-linked thiazole derivatives, highlighting a new application in organic synthesis. Glyoxal is instrumental in the development of these multifunctional structures, contributing to advanced material design (Banerjee et al., 2024).
- Peptide Stapling in Protein Engineering: A study describes peptide stapling techniques using alpha-ketoaldehydes, which crosslink amines through glyoxal-modified linkers. This approach is pivotal in creating stable peptide structures for therapeutic applications (Guo et al., 2024).
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.266 - 1.271
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1