8.20430
2,6-Dichloroaniline
for synthesis
Sinónimos:
2,6-Dichloroaniline
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<0.5 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
solid
temp. de autoignición
>600 °C
bp
97 °C/7 hPa
mp
35-38 °C
temperatura de transición
flash point 118 °C
densidad
1.275 g/cm3 at 30 °C
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2
Clave InChI
JDMFXJULNGEPOI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 35 °C
Melting range (upper value): ≤ 38 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
244.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
118 °C - closed cup