Merck
147230
Sigma-Aldrich
Ácido acrílico
anhydrous, contains 200 ppm MEHQ as inhibitor, 99%
Sinónimos:
2-Propenoic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH2=CHCOOH
Número de CAS:
Peso molecular:
72.06
Beilstein/REAXYS Number:
635743
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
eCl@ss:
39021317
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
4 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
744 °F
contains
200 ppm MEHQ as inhibitor
expl. lim.
13.7 %
bp
139 °C (lit.)
mp
13 °C (lit.)
density
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5)
InChI key
NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N
General description
El ácido acrílico es un ácido carboxílico insaturado que se utiliza habitualmente como una unidad estructural versátil en la industria química debido a su doble enlace reactivo entre los átomos de carbono y oxígeno. Se utiliza para preparar varios polímeros a base de ácido acrílico, que se emplean en diversas aplicaciones, como adhesivos, pinturas y recubrimientos, productos sanitarios, semiconductores orgánicos, transistores de película fina, hidrogeles y baterías de iones de litio. Además, el ácido acrílico también actúa como uno de los polielectrólitos en la película polimérica autoensamblada utilizada para la generación de hidrógeno.
Application
El ácido acrílico se puede utilizar principalmente como monómero para producir varios polímeros acrílicos, como el ácido poliacrílico, el polimetacrilato de metilo (PMMA), el acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) y muchos otros. Estos polímeros exhiben una amplia variedad de propiedades, tales como transparencia, resistencia a los arañazos, flexibilidad y resistencia al agua y los productos químicos, que los convierten en materiales valiosos en diversas aplicaciones. El ácido acrílico se utiliza también como componente clave en la síntesis de polímeros súper absorbentes (SAP). Estos polímeros poseen una capacidad única para absorber rápidamente y retener grandes cantidades de agua. Debido a sus excelentes propiedades, los SAP han sido muy utilizados en muchos campos, como sistemas de administración de medicamentos, industria química y cuidado personal, etc.
El ácido acrílico también se puede utilizar como:
  • Un componente clave en la preparación de un aglutinante copolimérico, que ayuda a optimizar el rendimiento de las baterías de iones de litio.
  • Un modificador de superficie para los nanotubos de carbono con poli (ácido acrílico) con el fin de mejorar la adhesión y la dispersión de los nanotubos en la matriz semiconductora de óxido para aplicaciones de transistores de película fina.
  • Monómero reactivo para la modificación de superficie del polidimetilsiloxano (PDMS) a través de un proceso de polimerización simultáneo con dimetacrilato de etilenglicol. El PDMS modificado potencialmente aplicado en nuevos campos de aplicaciones como la microfluídica o productos biomédicos.
  • Precursor de la síntesis de nanopartículas de goma de anacardo/ácido acrílico mediante el proceso de copolimerización. El uso del ácido acrílico en la síntesis consiste en introducir grupos funcionales hidrófilos en el esqueleto de la goma de anacardo, mejorando así su solubilidad en agua y aumentando su compatibilidad con otros materiales hidrófilos.
El AAc se utiliza en la preparación de microgeles monodispersos de poli (N-isopropilacriamida) (PNIPAM)/AAc. El AAc se ha depositado por plasma en superficies para aplicaciones de cultivo celular. Se ha comunicado la modificación de la superficie de películas de tereftalato de polietileno (PET) a través de la copolimerización de injerto inducida por UV con AAc. El AAc se utiliza principalmente como intermediario en la producción de acrilatos.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
119.3 °F - closed cup
flash_point_c
48.5 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Modification of PDMS with acrylic acid and acrylic acid/ethylene glycol dimethacrylate by simultaneous polymerization assisted by gamma radiation
Velazco-Medel MA, et al.
Radiation Physics and Chemistry, 171, 108754-108754 (2020)
Poly (acrylic acid sodium) grafted carboxymethyl cellulose as a high performance polymer binder for silicon anode in lithium ion batteries
W Liangming, et al.
Scientific Reports, 6(1), 19583-19583 (2016)
Synthesis and characterization of cashew gum/acrylic acid nanoparticles
Materials Science and Engineering, C, 29(2), 437-441 (2009)
Loredana Detomaso et al.
Biomaterials, 26(18), 3831-3841 (2005-01-01)
Continuous and modulated glow discharges were used to deposit thin films from acrylic acid vapors. Different deposition regimes were investigated, and their effect on chemical composition, morphology and homogeneity of the coatings, as well as on their stability in water
Acrylic Acid
IARC Monographs, 71, 1223-1230 null
Artículos
RAFT polymerization offers living characteristics to radical polymerization, contributing versatility to reversible deactivation radical polymerization methods.
RAFT polymerization offers living characteristics to radical polymerization, contributing versatility to reversible deactivation radical polymerization methods.
RAFT polymerization offers living characteristics to radical polymerization, contributing versatility to reversible deactivation radical polymerization methods.
RAFT polymerization offers living characteristics to radical polymerization, contributing versatility to reversible deactivation radical polymerization methods.
Ver todo