Key Documents
8.17046
SAFC
Cloruro de benzalconio
(50% aqueous solution) EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,NF
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Alkylbenzyldimethylammonium chloride (50% aqueous solution)
About This Item
UNSPSC Code:
12352401
agency
NF
Ph. Eur.
Quality Level
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
liquid
density
0.98 g/cm3
storage temp.
15-25°C
Categorías relacionadas
General description
(disolución acuosa al 50%) EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,NF
Analysis Note
Valoración (EP)47,5 - 52,5 %Valoración (NF)95,0 - 105,0 %Identidadpasa la pruebaAspecto de la disoluciónpasa la pruebaAg (Plata)≤ 1 ppmPd (Paladio)*≤ 1 ppmSb (Antimonio)≤ 9 ppmImpurezas ácidas o alcalinaspasa la pruebaAminas, sales de aminapasa la pruebaHomólogo de C12 (EP)≥ 40 %Homólogo de C14 (EP)≥ 20 %Suma de homólogos C12 y C14 (EP)≥ 70 %Impureza A≤ 0,5 %Impureza B≤ 0,15 %Impureza C≤ 0,05 %Homólogo (NF) de n-C12H25 ≥ 40,0 %Homólogo (NF) de n-C14H29 ≥ 20,0 %Suma de homólogos (NF) de n-C12H25 y n-C14H29 ≥ 70,0 %Alcohol bencílico≤ 0,5 %Benzaldehído≤ 0,15 %(Clorometil)benceno≤ 0,05 %Disolventes residuales (ICH Q3C)excluidos por el proceso de producciónCeniza sulfata≤ 0,1 %Las especificaciones de impurezas elementales se han establecido considerando la ICH Q3D (Directriz de impurezas elementales). No es probable que los elementos de clase 1-3 estén presentes por encima del límite de la opción 1 de las ICH Q3D, salvo que se especifique y se indique (*).Se ajusta a las Ph. Eur, NF
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2