Documentos clave
8.14689
Sigma-Aldrich
Platinum(II) acetylacetonate
50% Pt, catalyst for synthesis
Sinónimos:
Platinum(II) acetylacetonate (50% Pt), Platinum bis(acetylacetonate), Bis(acetylacetonato) platinum
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14O4Pt
Número de CAS:
Peso molecular:
393.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número índice de la CE:
239-223-5
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Platinum(II) acetylacetonate (50% Pt), catalyst for synthesis
Nivel de calidad
potencia
>500 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
250-252 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Pt+2].O=C([C-H]C(=O)C)C.O=C([C-H]C(=O)C)C
InChI
1S/2C5H7O2.Pt/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
Clave InChI
TUOYDQBYTHSWNN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (of Pt): 47.0 - 53.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable