Documentos clave
8.14032
Sigma-Aldrich
4-Pyridinecarboxylic acid amide
for synthesis
Sinónimos:
4-Pyridinecarboxylic acid amide, Isonicotinic acid amide, Isonicotinamide
About This Item
Fórmula lineal:
4-(H2NCO)C5H4N
Número de CAS:
Peso molecular:
122.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número índice de la CE:
215-926-2
Formulario
crystals
mp
155-157 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,7,9)
Clave InChI
VFQXVTODMYMSMJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 155 °C
Melting range (upper value): ≤ 157 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable