Documentos clave
8.13885
Sigma-Aldrich
Crown ether/N-Phenylaza-15-crown-5
for synthesis
Sinónimos:
Crown ether/N-Phenylaza-15-crown-5, N-Phenylaza-15-crown-5, N-Phenyl-13-aza-1,4,7,10-tetracyclopentadecane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H25NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
295.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número índice de la CE:
266-470-6
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Formulario
powder
mp
42-47 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N2(CCOCCOCCOCCOCC2)c1ccccc1
InChI
1S/C16H25NO4/c1-2-4-16(5-3-1)17-6-8-18-10-12-20-14-15-21-13-11-19-9-7-17/h1-5H,6-15H2
Clave InChI
SGDQOAKAHLFKBV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 42 °C
Melting range (upper value): ≤ 47 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1