188832
15-Crown-5
98%
Sinónimos:
15C5, 1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.465 (lit.)
bp
93-96 °C/0.05 mmHg (lit.)
densidad
1.113 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadena SMILES
O1CCOCCOCCOCCOCC1
InChI
1S/C10H20O5/c1-2-12-5-6-14-9-10-15-8-7-13-4-3-11-1/h1-10H2
Clave InChI
VFTFKUDGYRBSAL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- As a phase transfer catalyst for the preparation of polyphenylacetylene (PPA) by anionic polymerization of phenylacetylene with sodium amide (NaNH2).
- In the allylic alkylation of allyl acetates by malonates with palladium complex catalysts.
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?