8.06912
Ethyl mandelate
for synthesis
Sinónimos:
Ethyl mandelate, Ethyl α-hydroxyphenylacetate, Mandelic acid ethyl ester
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥96.0% (GC)
índice de refracción
n25/589 1.5136
mp
24-27 °C
temperatura de transición
flash point 93 °C
densidad
1.13 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(CC)C(=O)C(O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-13-10(12)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9,11H,2H2,1H3
Clave InChI
SAXHIDRUJXPDOD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 25 °C
Melting range (upper value): ≤ 30 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
199.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
93 °C